Documentos
1.93622
Supelco
Fosfato de sódio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
177.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1