Documentos
1.93620
Supelco
Sulfato de mercúrio (II)
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Mercury(II) sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HgO4S
Número CAS:
Peso molecular:
296.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3