Documentos
1.93216
Supelco
Sulfato de cobre(II) pentaidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuO4S · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
249.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
1.93216.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93216.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93216.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3