Documentos
17-211
Sigma-Aldrich
Conjunto de anticorpos antiacetil-histona H4
Upstate®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
reatividade de espécies
Saccharomyces cerevisiae, mouse, rat, human, rabbit, pig, bovine
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
RNA extraction: suitable (nuclear function kit)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Testado rotineiramente através de análise por imunoblot em extratos ácidos de células HeLa tratadas com butirato de sódio.
Componentes
Antiacetil-histona H4 (Lys5)
Antiacetil-histona H4 (Lys 8)
Antiacetil-histona H4 (Lys 12)
Antiacetil-histona H4 (Lys 16)
Qualidade
Testado rotineiramente através de análise por imunoblot em extratos ácidos de células HeLa tratadas com butirato de sódio.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
T F Motheo et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 52 Suppl 2, 103-107 (2016-12-28)
Post-translational modifications of histones, such as acetylation, are involved in regulating chromatin remodelling and gene expression. Proper in vitro maturation (IVM) of canine oocytes, for many reasons, is up to now inefficient. This study aimed to evaluate the post-translational histone
Molecular mechanism underlying the differential MYF6 expression in postnatal skeletal muscle of Duroc and Pietrain breeds.
Fan H, Cinar MU, Phatsara C, Tesfaye D, Tholen E, Looft C, Schellander K.
Gene null
Ina Theofel et al.
Biology open, 6(4), 439-448 (2017-02-27)
Male germ cell differentiation proceeds to a large extent in the absence of active gene transcription. In Drosophila, hundreds of genes whose proteins are required during post-meiotic spermatid differentiation (spermiogenesis) are transcribed in primary spermatocytes. Transcription of these genes depends
Shigeki Iwase et al.
FEBS letters, 580(13), 3129-3135 (2006-05-11)
BHC80 is a component of BRAF-HDAC complex (BHC) involved in transcriptional repression of neuron-specific genes in non-neuronal cells. However, BHC80 is present in both neuronal and non-neuronal cells. To explore the physiological importance of BHC80 in vivo, and the precise
Senthil Raja Jayapal et al.
The Journal of biological chemistry, 285(51), 40252-40265 (2010-10-14)
Terminal differentiation of mammalian erythroid progenitors involves 4-5 cell divisions and induction of many erythroid important genes followed by chromatin and nuclear condensation and enucleation. The protein levels of c-Myc (Myc) are reduced dramatically during late stage erythroid maturation, coinciding