1.50765
SeQuant® ZIC®cHILIC Guard Column
column L 5 mm × 0.3 mm, 3 μm particle size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
column (glass lined stainless steel)
Agency
suitable for USP LL14
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C
5 mm × 0.3 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-cHILIC bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit