Key Documents
14-820-M
Sigma-Aldrich
Fms (Y969C) Protein, active
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
descrição
protein target Fms
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... CSF1R(1436)
Descrição geral
N-terminal His6-tagged, recombinant, human Fms, amino acids 538-end containing the mutation Y969C.
Embalagem
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-820M when ordering the 250 µg size.
Also available in 10 μg size (cat#14-820) and in bulk (cat# 14-820-K).
propriedades físicas
50.2kDa
forma física
50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sucrose, 1mM benzamidine, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Nota de análise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.