1.47345
Fosfato de sódio monobásico
granulated, USP, Ph. Eur., EMPROVE® EXPERT, JPE, BP, ChP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio
About This Item
Agency
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
granular
Impurezas
low in endotoxins
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
chave InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M