14-535-M
Rse Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human Rse, residues 451-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 50.4 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: Q06418 # May be involved in cell adhesion processes, particularly in the central nervous system. )
NM_006293.2
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
doença(s) relevante(s)
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Informações sobre genes
human ... TYRO3(7301)
Descrição geral
Aplicação
Metabolism
Inflammation & Immunology
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1