118490
ATIC Dimerization Inhibitor
Sinônimo(s):
ATIC Dimerization Inhibitor, AMPK Signaling Activator XI, Ac-Arg-Ph(4-NO2)-NEt2, ATIC Inhibitor, AICAR Tfase Inhibitor, AICAR transformylase Inhibitor, AICAR Tranformylase/Inosine Monophosphate Cyclohydrolase Dimerization Inhibitor, Ac-Arg-Ph(4-NO2)-NEt2, ATIC Inhibitor, AICAR Tfase Inhibitor, AICAR transformylase Inhibitor, AICAR Tranformylase/Inosine Monophosphate Cyclohydrolase Dimerization Inhibitor, AMPK Signaling Activator XI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
691 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATIC
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1