1.18459
Copper Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Produtos recomendados
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
copper
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14765, 1.14418, and 1.14414 for the colometric evaluation of copper.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14765, 1.14418, and 1.14414 for the colometric evaluation of copper.
for 114765, 114418, 114414 MQuant®
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2