Documentos Principais
1.14556
Supelco
Nitrate Test, photometric
0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-)
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste em cubetas de nitrato em água salgada, 0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-)
analito(s) específico(s)
nitrate
Nível de qualidade
faixa de medição
0.10-3.00 mg/L (NO3-N)
0.4-13.3 mg/L (NO3-)
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Descrição geral
Método: fotométrico 0,10-3,00 mg/l NO₃-N 0,4-13,3 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
Este teste em cubetas de nitrato Spectroquant® é especialmente projetado para a análise de baixos níveis de nitrato em águas marinhas ou outras amostras de água com altos teores de cloreto. O nitrato é um nutriente essencial necessário para o crescimento de animais e plantas. No entanto, níveis elevados de nitrato podem ser um risco para a saúde de animais e humanos, em especial para mulheres grávidas e crianças pequenas.
Os testes em cubeta Spectroquant® vêm com cubetas redondas de 16 mm pré-cheias e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2