Documentos Principais
1.09678
Supelco
Dimetilsulfóxido
for gas chromatography
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número do índice EC:
200-664-3
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
potência
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosidade cinemática
2.14 cSt
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 87 °C
densidade
1.10 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • In Vitro Inhibition of Colorectal Cancer Gene Targets by Withania somnifera L. Methanolic Extracts: A Focus on Specific Genome Regulation. Research indicates the use of DMSO as a solvent in extracting phytochemicals for colorectal cancer research, emphasizing its importance in pharmaceutical studies and drug discovery processes (Macharia JM, Pande DO, Zand A, et al. 2024).
  • Nobiletin as a novel agent to enhance porcine in vitro embryo development and quality. The study uses DMSO as a solvent to study the effects of Nobiletin, highlighting its utility in developmental biology and reproductive technology (Cajas YN, Cañón-Beltrán K, Mazzarella R, et al. 2024).
  • Improving the Monophenolic Yield of Lignin Depolymerization in Dualistic Aprotic Solvent System by Organic Solvent Fractionation. This article explores the solvent properties of DMSO in enhancing lignin depolymerization, underlining its critical role in green chemistry and sustainability studies (Xu Y, Dai Q, Zhang D, et al. 2024).
  • Inter-coat protein loading of active ingredients into Tobacco mild green mosaic virus through partial dissociation and reassembly of the virion. This research utilizes DMSO for the manipulation of viral vectors in genetic engineering, illustrating its versatility in molecular biology applications (González-Gamboa I, Caparco AA, McCaskill J, et al. 2024).
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Especificações
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Nota de análise
Assay (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
Water: ≤ 0.3 %
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6