Documentos Principais
1.09012
Supelco
Nessler′s reagent B
for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
analito(s) específico(s)
nitrogen
técnica(s)
photometry: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
densidade
1.30 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Application test: conforms
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1