1.04072
Gelatin
(sheets), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Gelatin
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
aplicação(ões)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
substituído por