07-473-AF555
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
H3K4me3, H3.3B, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 trimethylated, Histone H3, Lys4 trimethylated
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-473) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Lys4 trimethylation in HepG2 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2