05-843R
Anti-phospho-Bcl-2 (Ser70) Antibody, clone 69-10C-2-10C-18, rabbit monoclonal
clone 69-10C-2-10C-18, from rabbit, unconjugated
Sinônimo(s):
B-cell CLL/lymphoma 2, B-cell lymphoma protein 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
69-10C-2-10C-18, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer70)
Informações sobre genes
human ... BCL2(596)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 0.1ug/ml from a previous lot was used to detect Bcl-2 in Jurkat cell lysate.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Bcl-2 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Paclitaxel treated and untreated Jurkat cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1