Documentos Principais
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)