Documentos Principais
MAN372906539
Manchester Organics
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
2,5-diamino-3,4-thiophenedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4S/c7-1-3-4(2-8)6(10)11-5(3)9/h9-10H2
chave InChI
TXCXJWUMYTXWMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A31097
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)