Documentos Principais
KEY465197243
Key Organics / BIONET
1-[(1Z)-2-(2,4-dinitrophenyl)cyclohexylidene]-2-phenylhydrazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
354.37
Número MDL:
Iupac Name
(1Z)-2-(2,4-dinitrophenyl)cyclohexanone phenylhydrazone
Inchi Code
1S/C18H18N4O4/c23-21(24)14-10-11-16(18(12-14)22(25)26)15-8-4-5-9-17(15)20-19-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-12,19-20H,4-5,8-9H2
chave InChI
UTGZDHJXUXDWMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-0220
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-0220
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)