Documentos Principais
KEY001148312
Key Organics / BIONET
3-phenyl-2,1-benzoxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pf
158 - 160
Iupac Name
3-phenyl-2,1-benzisoxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c16-9-10-6-7-13-12(8-10)14(17-15-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
chave InChI
HBKIUYNVKNTXMD-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z675814Z675849Z675822
manufacturer/tradename
MICROFLEX DFK-608-XXL, Microflex DFK-608-XXL
manufacturer/tradename
MICROFLEX DFK-608-S, Microflex DFK-608-S
manufacturer/tradename
MICROFLEX DFK-608-XL, Microflex DFK-608-XL
manufacturer/tradename
MICROFLEX DFK-608-M, Microflex DFK-608-M
material
green gloves, green nitrile
material
green gloves, green nitrile
material
green gloves, green nitrile
material
green gloves, green nitrile
feature
disposable, powder-free, latex free
feature
disposable, latex free, powder-free
feature
disposable, latex free, powder-free
feature
disposable, latex free, powder-free
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50)
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50), package of 50 ea
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50), package of 50 ea
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50), package of 50 ea
size
XXL
size
S
size
XL
size
M
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7H-911
Melting Point
158 - 160
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7H-911
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)