Key Documents
JWPH3249D0AF
J & W Pharmlab LLC
6-Hydrazino-1H-indazol-3-ylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
6-hydrazino-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H9N5/c8-7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)11-12-7/h1-3,10H,9H2,(H3,8,11,12)
chave InChI
ZTBZRQLQZPDEMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0042
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0042