Documentos Principais
ENAH97BD074A
Enamine
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-6-8(4-5-11-9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
chave InChI
JXHDGDJENXFWJV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)