Documentos
ENAH95E739B0
Enamine
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-thiol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.05
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C4H5BrF4S/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-10/h10H,1-2H2
chave InChI
SCOYRGQVSUWLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980770