Documentos
ENAH93E744FE
Enamine
2-(dicyanomethylidene)-2H-[1,3]dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
268.28
Número MDL:
Iupac Name
2-(dicyanomethylene)-[1,3]dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C10N6S2/c11-1-5(2-12)10-17-8-9(18-10)16-7(4-14)6(3-13)15-8
chave InChI
VJBNYHOCAPHICU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257196