Documentos Principais
ENAH908237BC
Enamine
N-(butan-2-yl)-N-methylsulfamoyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.67
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
sec-butyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H12ClNO2S/c1-4-5(2)7(3)10(6,8)9/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
VUTLOAIFSSQAFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272107
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272107
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)