Pular para o conteúdo
MilliporeSigma
Todas as fotos(1)
Documentos Principais
ENAH90822165
Enamine
(1r,3r)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.62
Número MDL:
Iupac Name
(1r,3r)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c10-6-1-5(2-6)9-3-7-8-4-9;/h3-6,10H,1-2H2;1H/t5-,6-;
chave InChI
DJORAJXRTWJGCJ-KYOXOEKESA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492644
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492644
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)