Merck
ENAH58168508
Enamine
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Selecione um tamanho
100 μG
448,92 USD
448,92 USD
Preço de tabela522,00 USDPoupe 14%
Envia em até 5 dias úteis. (Pedidos fora dos EUA, considere mais 1 a 2 semanas para entrega)
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04901
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
448,92 USD
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.12
Número MDL:
448,92 USD
Preço de tabela522,00 USDPoupe 14%
Envia em até 5 dias úteis. (Pedidos fora dos EUA, considere mais 1 a 2 semanas para entrega)
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04901
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
chave InChI
GIUDKRCZXUCQQT-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
SAB5200988SAB5200888SAB5200904
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
Esta página pode conter textos traduzidos automaticamente.
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)