Documentos Principais
ENAH3155197C
Enamine
1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-5-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-5-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c10-8-2-1-5-12-9(8)3-6-11-7-4-9/h8H,1-7,10H2
chave InChI
NXLRGDXXDFJRDG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480186
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480186
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)