Documentos Principais
ENAH2C5584CC
Enamine
4-[amino(4-chlorophenyl)methyl]benzonitrile hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
279.17
Número MDL:
Iupac Name
4-(amino(4-chlorophenyl)methyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H11ClN2.ClH/c15-13-7-5-12(6-8-13)14(17)11-3-1-10(9-16)2-4-11;/h1-8,14H,17H2;1H
chave InChI
LQBXCBJJAASBRE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486301
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486301
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)