Documentos Principais
ENAH2C55776A
Enamine
1-benzylcyclopropane-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-benzylcyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c11-14(12,13)10(6-7-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H2,11,12,13)
chave InChI
NVRIOSDKORWDLE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134640
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134640
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)