Documentos Principais
ENAH2C5576A6
Enamine
methyl 2-amino-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-14-8(13)5-2-3-6-7(4-5)12-9(10)11-6/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12)
chave InChI
WHVPFOLJDWVLSZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3491116
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3491116
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)