Documentos Principais
ENAH11E00A0C
Enamine
1-(oxan-2-yl)propan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8/h8H,2-6H2,1H3
chave InChI
PJAGGQUSOXCAEA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)