Documentos Principais
ENAH11DD20EF
Enamine
potassium 3-(cyanosulfanyl)propane-1-sulfonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.33
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
potassium 3-thiocyanato-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H7NO3S2.K/c5-4-9-2-1-3-10(6,7)8;/h1-3H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
BGILMHHTOJDVTK-UHFFFAOYSA-M
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)