Documentos Principais
ENAH11DD1FBD
Enamine
6-fluoro-7-iodo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
277.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-fluoro-7-iodoisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C8H5FINO/c9-5-2-1-4-3-11-8(12)6(4)7(5)10/h1-2H,3H2,(H,11,12)
chave InChI
RDCWIRXWALFGDU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721893
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721893
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)