Documentos Principais
ENAH11DD09EF
Enamine
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO/c1-3(9)8-2-4(5,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
GGFKQOQFSGPWBG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)