Documentos Principais
ENAH049F2961
Enamine
4-ethynyl-3,5-difluoropyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
139.1
Número MDL:
Iupac Name
4-ethynyl-3,5-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H3F2N/c1-2-5-6(8)3-10-4-7(5)9/h1,3-4H
chave InChI
BRGPGORZRVXPPJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695736
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695736
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)