Documentos Principais
ENA947386571
Enamine
potassium 3-carbamoyl-2-[(2-chlorophenyl)formamido]propanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
308.76
Número MDL:
Iupac Name
potassium 4-amino-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O4.K/c12-7-4-2-1-3-6(7)10(16)14-8(11(17)18)5-9(13)15;/h1-4,8H,5H2,(H2,13,15)(H,14,16)(H,17,18);/q;+1/p-1
chave InChI
ISSUZLSYCCVJQP-UHFFFAOYSA-M
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18913
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18913
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)