Documentos Principais
ENA769507673
Enamine
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.67
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10FN.ClH/c12-10-5-8-3-1-2-4-11(8)9(6-10)7-13;/h1-6H,7,13H2;1H
chave InChI
CDYPXYLVNSJRCE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)