Documentos Principais
ENA508625028
Enamine
ethyl 2-methyl-2-(thiophen-2-yl)propanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.29
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-methyl-2-(2-thienyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H14O2S/c1-4-12-9(11)10(2,3)8-6-5-7-13-8/h5-7H,4H2,1-3H3
chave InChI
GBSWEVAPDCNYQK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263952
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263952
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)