Documentos Principais
ENA458432559
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pf
264-266
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-3-1-2-4-8(7)12-6-10-5-11-12/h1-6H,(H,13,14)
chave InChI
INJKHFHZWYNONQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Melting Point
264-266
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)