Documentos Principais
ENA428074168
Enamine
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2NS/c6-4-3(1-8)2-9-5(4)7/h2H
chave InChI
GLUMTSGBCKJDHN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)