Documentos Principais
ENA390347517
Enamine
1-(2,6-dimethylpyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
1-(2,6-dimethyl-4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10-6/h4-5H,1-3H3
chave InChI
FLQWILGTHKHWNV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)