Documentos Principais
ENA388699897
Enamine
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO3/c9-8(10)14-6-2-1-4(7(12)13)3-5(6)11/h1-3,8H,11H2,(H,12,13)
chave InChI
MGYAZPUZFPMDPX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)