Documentos Principais
ENA360887222
Enamine
2-(4-fluorophenyl)ethene-1-sulfonamide
Selecione um tamanho
1 G
$195.00
5 G
$585.00
25 G
$1,495.00
SKU do fornecedor: YE-0034-1G
$195.00
Envio em 7 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
$195.00
5 G
$585.00
25 G
$1,495.00
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
SKU do fornecedor: YE-0034-1G
$195.00
Envio em 7 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13(10,11)12/h1-6H,(H2,10,11,12)/b6-5+
chave InChI
MGTWJCHMMFWKPV-AATRIKPKSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)