Documentos Principais
ENA333557812
Enamine
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HKJVKIURQSVEQB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)