Documentos
ENA332672549
Enamine
1-bromo-5-methoxypentane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.07
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-5-methoxypentane
Inchi Code
1S/C6H13BrO/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
RGZWCZXZKRRAHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79845
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79845