Documentos Principais
ENA282548035
Enamine
N-(3-methylbutan-2-yl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.77
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(1,2-dimethylpropyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O.ClH/c1-8(2)9(3)13-11(14)10-4-6-12-7-5-10;/h8-10,12H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14);1H
chave InChI
QBKIBJCZGUTHEG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61343
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61343
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)