Documentos Principais
ENA249152501
Enamine
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.69
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pf
162-163
Iupac Name
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-2-10-8(11)7-3-5-9-6-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);1H
chave InChI
YYPVQBBUASUJRK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
Melting Point
162-163
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)