Documentos
ENA238712519
Enamine
2-hydroxy-5-methyl-3-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.23
Número MDL:
Iupac Name
3-(aminosulfonyl)-2-hydroxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO5S/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(3-4)15(9,13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)(H2,9,13,14)
chave InChI
FORNRJPRGNJZEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50623