Documentos Principais
ENA181911886
Enamine
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.77
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pf
229-230
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-2-17-14-10-8-13(9-11-14)15(16)12-6-4-3-5-7-12;/h3-11,15H,2,16H2,1H3;1H
chave InChI
HEOYSYDJNVFCPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Melting Point
229-230
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)